1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7242-1G PC7242-250MG PC7242-5G
APOSPC7242-1GEA 358 EUR
APOSPC7242-1G APOSPC7242-250MG APOSPC7242-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-methylbutan-3-ol
Formula: C₅H₇F₅O
Pto. Ebullición: 90…92 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069121
Núm. CAS: 374-46-9
UN: 1993
ADR: 3,II