2-Bromo-5-fluorostyrene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-2-ethenyl-4-fluorobenzene, 1-Bromo-4-fluoro-2-vinylbenzene
PC7261-1G PC7261-250MG
APOSPC7261-1GEA 140 EUR
APOSPC7261-1G APOSPC7261-250MG
2-Bromo-5-fluorostyrene
2-Bromo-5-fluorostyrene
Formula: C₈H₆BrF
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749661
Núm. CAS: 828267-47-6
UN: 1993
ADR: 3,III