Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7268-1G PC7268-250MG
APOSPC7268-1GEA 452 EUR
APOSPC7268-1G APOSPC7268-250MG
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate 97%
Methyl 1,6-dihydro-1-(4-fluorophenyl)-6-oxopyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258783
Núm. CAS: 929000-81-7