5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232,843 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258744
Núm. CAS: 957061-14-2