6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Borono-4-bromo-2-fluorotoluene, 6-Bromo-2-fluoro-3-methylphenylboronic acid
PC7276-1G PC7276-25G PC7276-5G
APOSPC7276-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7276-1G APOSPC7276-25G APOSPC7276-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232,843 g/mol
Pto. de fusión: 136…139 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09258741
Núm. CAS: 957061-15-3