O-(4-Bromo-2-fluorophenyl) dimethylthiocarbamate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7279-1G PC7279-5G
APOSPC7279-1GEA 118 EUR
APOSPC7279-1G APOSPC7279-5G
O-(4-Bromo-2-fluorophenyl) dimethylthiocarbamate 98%
O-(4-Bromo-2-fluorophenyl) dimethylthiocarbamate
Formula: C₉H₉BrFNOS
MW: 278.141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258772
Núm. CAS: 190648-99-8