1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7286-25G PC7286-5G
APOSPC7286-25GEA 0 EUR
APOSPC7286-25G APOSPC7286-5G
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
1H,1H,10H,10H-Hexadecafluorodecane-1,10-diyl bis(2-propylpentanoate)
Formula: C₂₆H₃₄F₁₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059546
Núm. CAS: 544446-07-3