1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC7292D-1G PC7292D-5G
APOSPC7292D-1GEA 79.9 EUR
APOSPC7292D-1G APOSPC7292D-5G
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2-Trifluoro-2-chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formula: C₄H₃ClF₆O
MW: 216,509 g/mol
Pto. Ebullición: 81 °C
Densidad: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236120
Núm. CAS: 25364-98-1