Cloruro de 4-cloro-3-fluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7293-100G PC7293-25G PC7293-5G
APOSPC7293-100GEA 1020 EUR
APOSPC7293-100G APOSPC7293-25G APOSPC7293-5G
Cloruro de 4-cloro-3-fluorobenzoilo 97%
Cloruro de 4-cloro-3-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091532
Núm. CAS: 160658-68-4
UN: 3265
ADR: 8,III