2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 790 EUR
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Formula: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00797602
Núm. CAS: 31077-88-0