5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5,5,5-Trifluorovaleronitrile
PC7318-1G PC7318-5G PC7318-10G
APOSPC7318-1GEA 65.4 EUR
APOSPC7318-1G APOSPC7318-5G APOSPC7318-10G
5,5,5-Trifluoropentanonitrile 98%
5,5,5-Trifluoropentanonitrile
Formula: C₅H₆F₃N
Pto. Ebullición: 60 °C (10 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059547
Núm. CAS: 89866-61-5
UN: 3275
ADR: 6.1+3,II