4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7347-1G
PC7347-5G
APOSPC7347-1GEA
271
EUR
APOSPC7347-1G
APOSPC7347-5G
4,4,4-Trifluorobutanamide 97%
4,4,4-Trifluorobutanamide
Formula:
C₄H₆F₃NO Pto. de fusión: 137…139 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00526200 Núm. CAS: 461-34-7 |