3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7367-1G PC7367-5G
APOSPC7367-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7367-1G APOSPC7367-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
3-Bromo-4-fluorobenzaldoxime
Formula: C₇H₅BrFNO
MW: 218.023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143092
Núm. CAS: 202865-63-2