4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7368-1G PC7368-5G
APOSPC7368-1GEA 180 EUR
APOSPC7368-1G APOSPC7368-5G
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime 98%
4-Bromo-2-fluorobenzaldoxime
Formula: C₇H₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143262
Núm. CAS: 202865-64-3