2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7384-1G
PC7384-25G
PC7384-5G
APOSPC7384-1GEA
39.3
EUR
APOSPC7384-1G
APOSPC7384-25G
APOSPC7384-5G
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-5-fluorobenzylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₇BrFN·ClH MW: 240,501 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00142877 Núm. CAS: 202865-67-6 |