1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7397-1G PC7397-25G
APOSPC7397-1GEA 102 EUR
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Formula: C₁₆H₈F₁₀
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631640
Núm. CAS: 287172-67-2