2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Proveedor: Apollo Scientific
PC7409-1G PC7409-5G PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA 36.4 EUR
APOSPC7409-1G APOSPC7409-5G APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Formula: C₉H₁₀BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070760
Núm. CAS: 202865-80-3