2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 97.3 EUR
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407438
Núm. CAS: 874774-41-1