3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-1,3-difluoro-4-iodobenzene
PC7421-1G PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-1GEA 82.8 EUR
APOSPC7421-1G APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂ClF₂I
MW: 274,434 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142890
Núm. CAS: 202925-06-2