4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7439PC-1G PC7439PC-250MG
APOSPC7439PC-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7439PC-1G APOSPC7439PC-250MG
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic hydrazide
Formula: C₉H₉F₃N₂O₃
MW: 250,175 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052355
Núm. CAS: 175204-36-1