4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiourea, 1-(Carbamothioylamino)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 1-Thioureido-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Formula: C₈H₇F₃N₂OS
MW: 236,214 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052992
Núm. CAS: 142229-74-1