5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Hydroxymethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole
PC7488-1G PC7488-500MG
APOSPC7488-1GEA 499 EUR
APOSPC7488-1G APOSPC7488-500MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole
Formula: C₆H₆F₃NOS
MW: 197.178 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264553
Núm. CAS: 1000339-72-9