2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7501-1G PC7501-5G PC7501-250MG
APOSPC7501-1GEA 198 EUR
APOSPC7501-1G APOSPC7501-5G APOSPC7501-250MG
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784321
Núm. CAS: 264135-49-1