(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 295 EUR
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08057413
Núm. CAS: 951247-75-9