3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanone
PC7516-25G
PC7516-5G
APOSPC7516-25GEA
357
EUR
APOSPC7516-25G
APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Formula:
C₇H₅BrFNO MW: 218,023 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12024449 Núm. CAS: 1111637-74-1 |