(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethanamine
PC7545-100MG PC7545-1G PC7545-250MG
APOSPC7545-100MGEA 115 EUR
APOSPC7545-100MG APOSPC7545-1G APOSPC7545-250MG
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine 98%
(1S)-1-(4-Fluorophenyl)-N-methylethylamine
Formula: C₉H₁₂FN
MW: 153,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779100
Núm. CAS: 672906-67-1