4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7585-1G PC7585-5G
APOSPC7585-1GEA 68.3 EUR
APOSPC7585-1G APOSPC7585-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid 95+%
4-Bromo-2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₇BBrFO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475882
Núm. CAS: 957035-32-4