Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-3-sulphonyl chloride
PC7614-250MG
APOSPC7614-250MGEA 0 EUR
APOSPC7614-250MG
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₃H₈ClF₃O₄S₂
MW: 384,778 g/mol
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02090166
Núm. CAS: 306935-98-8