3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 154 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₉H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407376
Núm. CAS: 205582-83-8