3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Difluoro-3-methoxy-2-nitrobenzene, 3,5-Difluoro-2-nitrophenyl methyl ether
PC7672-1G PC7672-250MG PC7672-5G
APOSPC7672-1GEA 102 EUR
APOSPC7672-1G APOSPC7672-250MG APOSPC7672-5G
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
3,5-Difluoro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189,116 g/mol
Pto. de fusión: 59,5…59.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11865203
Núm. CAS: 66684-61-5