4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 140 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Formula: C₁₄H₇F₆I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368762
Núm. CAS: 886762-46-5