2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 200 EUR
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₃ClF₆N₂
Pto. de fusión: 154…156 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547949
Núm. CAS: 1209789-75-2