6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 343 EUR
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₇F₃N₂
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457964
Núm. CAS: 399-77-9