6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7702-1G PC7702-5G
APOSPC7702-1GEA 125 EUR
APOSPC7702-1G APOSPC7702-5G
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid 98%
6-Bromo-3-ethoxy-2-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₉BBrFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09475871
Núm. CAS: 871126-14-6