5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 29 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Pto. de fusión: 61…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09763690
Núm. CAS: 339370-40-0
UN: 3261
ADR: 8,II