2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 778 EUR
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₆F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659792
Núm. CAS: 10057-46-2