2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7745-1G PC7745-5G
APOSPC7745-1GEA 132 EUR
APOSPC7745-1G APOSPC7745-5G
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride, tech
2-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Pto. de fusión: 20…22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094438
Núm. CAS: 111771-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III