2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile, (2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC7746-1G PC7746-25G PC7746-5G
APOSPC7746-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7746-1G APOSPC7746-25G APOSPC7746-5G
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile 99%
2-Bromo-5-fluorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Pto. de fusión: 70…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094439
Núm. CAS: 886761-96-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III