5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143430
Núm. CAS: 201849-18-5