2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)propionaldehyde, 2-(Trifluoromethyl)propanal, 2-Methyl-3,3,3-trifluoropropaldehyde
PC7762-1G PC7762-5G
APOSPC7762-1GEA 139 EUR
APOSPC7762-1G APOSPC7762-5G
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal 95%
2-Methyl-3,3,3-trifluoropropanal
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126,077 g/mol
Pto. Ebullición: 66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042425
Núm. CAS: 58928-28-2
UN: 1989
ADR: 3,II