4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7766T-1G
PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA
126
EUR
APOSPC7766T-1G
APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Formula:
C₇H₅F₃N₂S Pto. de fusión: 153…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00205806 Núm. CAS: 158063-54-8 |