Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 29 EUR
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Pto. Ebullición: 239…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06204388
Núm. CAS: 167758-87-4