Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 192 EUR
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₉H₈ClFO₂
Pto. Ebullición: 206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095401
Núm. CAS: 4793-20-8
UN: 1993
ADR: 3,III