4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7792-1G PC7792-500MG PC7792-5G
APOSPC7792-1GEA 145 EUR
APOSPC7792-1G APOSPC7792-500MG APOSPC7792-5G
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride 97%
4-Fluoronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₆ClFO₂S
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02091376
Núm. CAS: 316-69-8
UN: 1759
ADR: 8,III