6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-6,6,6-trifluorohexanoic acid, 2-Amino-6,6,6-trifluorocaproic acid
PC7812-1G
PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA
487
EUR
APOSPC7812-1G
APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Formula:
C₆H₁₀F₃NO₂ MW: 185,144 g/mol Pto. de fusión: 272…274 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00190647 Núm. CAS: 120200-04-6 |