5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7813-100MG PC7813-1G PC7813-250MG
APOSPC7813-100MGEA 348 EUR
APOSPC7813-100MG APOSPC7813-1G APOSPC7813-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline
Formula: C₅H₈F₃NO₂
Pto. de fusión: 256…258 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190648
Núm. CAS: 2365-80-2