Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 23.5 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08282772
Núm. CAS: 228418-45-9