4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 234 EUR
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formula: C₅H₆F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236628
Núm. CAS: 17327-35-4