4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7854H-1G PC7854H-5G
APOSPC7854H-1GEA 200 EUR
APOSPC7854H-1G APOSPC7854H-5G
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane 97%
4-Bromo-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)butane
Formula: C₅H₅BrF₆
Pto. Ebullición: 108 °C
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236629
Núm. CAS: 203303-02-0