4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Formula: C₅H₄F₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236630
Núm. CAS: 17327-33-2
UN: 3265
ADR: 8,III